Learn More
Zinkpulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
5 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386557 5 kg 5 Kilogramm
11396557 250 g 250 Gramm
11306567 1 kg 1 Kilogramm
15430967 5 x 1 kg 1 Kilogramm
11316567 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11386557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000424.A7
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Menge 5 kg
Netzgröße -100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dampfdruck 1 hPa (1mmHg)
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Pulver
Formelmasse 65.38