Learn More
BRAND™ Federclips, verzinkt und mit Polyethylen überzogen
Artikelnummer. 10547452 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
6.5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
29 mm
42 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10547452
Marke: BRAND™ 76015
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Polyethylenbeschichtung verhindert Kratzer und sorgt für eine gute chemische Beständigkeit. Zur Wandmontage von zylindrischen Gerätekomponenten wie Rohren oder Schläuchen.
  • Aus Federstahl
  • Zink- und Polyethylen-Beschichtung verhindert Kratzer
  • Für die Montage von Rohren und Schläuchen und anderen zylindrisch geformten Komponenten an Wänden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Federstahl
Enthält Zink- und Polyethylen-Beschichtung
Beschreibung Bohrung 3 mm
Größe (metrisch) Griff 13 mm