Learn More
Zink, Plasma-Standardlösung, Specpure™, 10 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476865
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15476865
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045269.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc, plasma standard solution
Namenshinweis Zn 10μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Zn in 2% HNO3
MDL-Nummer MFCD00011291
Menge 100 mL
Güte Specpure