Learn More
Phthalocyanin-Zink-Komplex, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050823
28.67 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14320-04-8
C32H16N8Zn
577.916
MFCD00041955
PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
2735172
CHEBI:51218
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14320-04-8
C32H16N8Zn
577.916
MFCD00041955
PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
2735172
CHEBI:51218
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Zinc phthalocyanine finds general applications in industry as catalysts, photoconductors and in biomedical field for photodynamic therapy, PDT. ZnPc loaded PLGA nanoparticles is a promising drug delivery system for photodynamic therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc phthalocyanine
Farbe Violett
Geruch Odorless
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 577.91
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver