Learn More
Zinkphosphid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472277 10 g 10 Gramm
15452277 0.5 g 0.50 Gramm
15462277 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045459.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-84-7 | Zn3P2
Zinc phosphide has useful applications in photovoltaic cells. It is also employed as a laboratory chemical. It plays an important role in medicine and pharmaceuticals. It acts as a fumigant in grain storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-84-7
Summenformel Zn3P2
MDL-Nummer MFCD00049631
Spécification
Siedepunkt 1100°C
Chemischer Name oder Material Zinc phosphide
Schmelzpunkt 420°C
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 4.55 g/mL
UN-Nummer UN1714
Merck Index 14,10152
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and ethanol. Soluble in benzene.
Formelmasse 258.1
Reinheit (%) 99.999%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.