Learn More
Alfa Aesar™ Zinkperoxid, ca. 50 % ZnO2
Härtemittel, Gummibeschleuniger
Marke:  Alfa Aesar™ 039635.36
Additional Details : CAS : 1314-22-3 Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 1516 Chem class : 5.1 Pack group : II
Menge 500g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15441547
  • 101.00 CHF / 500 Gramm
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1314-22-3
99.394
DLINORNFHVEIFE-UHFFFAOYSA-N
14809
OO.[Zn]
H2O2Zn
MFCD00137469
zinc peroxide, zinc superoxide, zinc dioxide, zinc peroxide un1516 oxidizer, zinc peroxide, medicinal, unii-0i969dvm77, zinc peroxide, medicinal usp, zpo
Wasserstoffperoxid; Zink
Spezifikation
Zinc peroxide
H2O2Zn
UN1516
zinc peroxide, zinc superoxide, zinc dioxide, zinc peroxide un1516 oxidizer, zinc peroxide, medicinal, unii-0i969dvm77, zinc peroxide, medicinal usp, zpo
DLINORNFHVEIFE-UHFFFAOYSA-N
Wasserstoffperoxid; Zink
14809
Pulver
Odorless
500g
1314-22-3
MFCD00137469
14,10149
Insoluble in water.
OO.[Zn]
99.394
97.38
≈50% ZnO2
>150°C (decomposition)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation