Learn More
Zinkoxid, NanoArc™ ZN-0625, 50 % in 1,2-Propandiolmonomethyletheracetat, kolloidale Dispersion mit Dispergiermittel
Artikelnummer. 11490900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490900 100 g 100 Gramm
11400910 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490900 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044924.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kolloidale Dispersion mit Dispergiermittel | CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Zinkoxiddispersion in Dowanol PMA eignet sich zur Einarbeitung in eine Vielzahl von Beschichtungsformulierungen.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
  • Zinkoxiddispersion in Dowanol™ PMA, geeignet für den Einsatz in eine Vielzahl von Beschichtungsformulierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-13-2
Summenformel OZn
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
MDL-Nummer MFCD00011300
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-Name Oxozink
SMILES O=[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc oxide, NanoTek™ Z1102PMA
Namenshinweis 50% in 1,2-propanediol monomethyl ether acetate, colloidal dispersion with dispersant
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 50% in 1, 2-propanediol monomethyl ether acetate
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 81.37
Geruch Ester-like
RUO– Nur für Forschungszwecke