Learn More
Zinkoxid, schwer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443267 5000 g 5000 Gramm
11433267 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16188.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Mainly used in coating auxiliary agents, electronics chemicals, leather auxiliary agents, paper chemicals, petroleum additives, plastic auxiliary agents, rubber auxiliary agents,surfactants, textile auxiliary agents. Nanometer zinc oxide can also be used for high-grade ceramic material, can reduce the sintering temperature, achieving the purpose of saving energy. Used as the sulfuration active agents and reinforcing agents for various natural rubber and compound rubber products as well as the colorants and filling agents of white glue. It can also be used as additives to improve textile, textile ultraviolet resistant function and self-cleaning ability, can also be used in feed industry additive
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird hauptsächlich in Beschichtungshilfsmitteln, Elektronikchemikalien, Lederhilfsmitteln, Papierchemikalien, Erdölzusätzen, Kunststoffhilfsmitteln, Gummihilfsmitteln, Tensiden und Textilhilfsmitteln verwendet. Nanometer-Zinkoxid kann auch für hochwertiges Keramikmaterial verwendet werden, kann die Sintertemperatur reduzieren und so den Zweck der Energieeinsparung erreichen. Wird als Sulfierwirkstoff und Verstärkungsstoff für verschiedene Naturkautschuk- und Compound-Gummiprodukte sowie für die Farb- und Füllstoffe von Weißleim eingesetzt. Es kann auch als Additiv zur Verbesserung der UV-beständigkeit und Selbstreinigungsfähigkeit von Textilien verwendet werden und kann auch als Futtermitteladditiv eingesetzt werden
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von starkem Erdalkalimetall lagern. Alkalimetalle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-13-2
Summenformel OZn
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
MDL-Nummer MFCD00011300
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-Name Oxozink
SMILES O=[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc oxide
Schmelzpunkt 1975°C
Namenshinweis heavy
Menge 5000 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,10147
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 81.37
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.606