Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc oxide |
| Schmelzpunkt | 1975.0°C |
| Namenshinweis | 99.5+% |
| Farbe | Weiß oder Weißgelb |
| Physikalische Form | Amorphes Pulver |
| Menge | 5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99.5% min. (Complexometry) |
| Strukturformel | ZnO |
| Merck Index | 15,10347 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc oxide
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide