Learn More
Zinknitrat-Hexahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc Nitrate Hexahydrate |
| CAS | 10196-18-6 |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | H12N2O12Zn |
| Synonym | Nitric Acid Zinc Salt Hydrate, Nitric Acid Zinc Salt Hexahydrate, Zinc Dinitrate Hexahydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Zink; Dinitrat; Hexahydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 297.51 |
| Formelmasse | 295.9682 |