Learn More
Zinknitrathexahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11321679 2 kg 2 Kilogramm
11311679 500 g 500 Gramm
11331679 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012313.A3
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10196-18-6 | H12N2O12Zn | 297.48 g/mol
Zinc nitrate hexahydrate is used in the synthesis of coordination polymers. It is utilized in the preparation of zinc oxide based nanowires. It is also used as a mordant in dyeing. It is involved in the preparation of a new microporous, organically templated zinc phosphate, which finds application as catalysts and other applications involving microporosity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10196-18-6
Summenformel H12N2O12Zn
Molekulargewicht (g/mol) 297.48
MDL-Nummer MFCD00149889
InChI-Schlüssel JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
IUPAC-Name Zink; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt ∽36°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 kg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Dichte 2.07 g/mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcoholSoluble in water and ethanol.
Formelmasse 297.47 (189.38 Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc nitrate hexahydrate