Learn More
Zinknitrat-Hexahydrat, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals ProdukteBeschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinknitrat-Hexahydrat |
| Schmelzpunkt | 38.9 °C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | Zn(NO3)2 · H2O |
| UN-Nummer | UN1514 |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| IUPAC-Name | Zink; Dinitrat; Hexahydrat |
| Formelmasse | 297.49 mol |
| Reinheit (%) | 98 % |
| Mehr anzeigen |