missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zink(II)acetylacetonat, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-3527094 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10176863

Marke: Thermo Scientific Acros 388770050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 14024-63-6 | C10H14O4Zn | 263.60 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14024-63-6
Summenformel C10H14O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 263.60
MDL-Nummer MFCD00000035
InChI-Schlüssel CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L
Synonym zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 131675103
SMILES [Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O

Spezifikation

Siedepunkt 129.0°C to 131.0°C (10.0mmHg)
Chemischer Name oder Material Zinc(II) acetylacetonate
Schmelzpunkt 124.0°C to 126.0°C
Farbe Weiß bis Elfenbein
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.9g/L (20°C)
IUPAC-Name zinc(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
Formelmasse 263.59
Reinheit (%) ∼25% (Zn)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc(II) acetylacetonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt