Learn More
Zinc formate dihydrate, 98%, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11301339
Click to view available options
:
250g
Artikelnummer. 11301339
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013797.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc formate dihydrate
CAS 5970-62-7
Physikalische Form Powder
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C2H6O6Zn
MDL-Nummer MFCD00050836
Synonym zinc formate-water 1/2/2, acmc-1at6z, formic acid zinc salt dihydrate, formic acid, zinc salt 2:1, zinc 2+ ion diformate dihydrate, zinc 2+ diformate dihydrate
InChI-Schlüssel AJWXULAAWUPOJS-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
IUPAC-Name zinc;diformate;dihydrate
Molekulargewicht (g/mol) 191.444
PubChem CID 57350948
Formelmasse 191.43 (155.40anhydrous)
Dichte 2.201g/mL