Learn More
Zinkfolie, 0.25 mm Dicke, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc |
| Aussehen | Gray foil |
| Menge | 100 x 100 mm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 99.994% (Metals basis) |
| Form | Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick |