Learn More
Zinkfolie, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11395889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395889 50 x 50 mm 1 Stück
11316378 100 x 100 mm 1 Stück
11305899 100 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011912.FI
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: ca. 4.5 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Aussehen Gray foil
Dichte 7.14g/cm3
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.994% (Metals basis)
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick