Learn More
Zinkfluorid, 99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120916 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15651770 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15641770 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15661770 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15651770 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 20556725G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver; 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-49-5
Summenformel F2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 103.377
MDL-Nummer MFCD00011298
InChI-Schlüssel BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zink(II)fluorid, Zink2 + Eisen(II)-fluorid, Zinkfluorid 50 g, Zink, Ion Zn2 + Difluorid, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC-Name Zink; Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkfluorid
Schmelzpunkt 872 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel ZnF2
Formelmasse 103.39 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (970 °C)
Dichte 4.95 g/ml bei 25 °C