Learn More
Zinkdifluorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc Difluoride |
| CAS | 7783-49-5 |
| Menge | 10 g |
| Summenformel | F2Zn |
| Synonym | Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride |
| InChI-Formel | InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [F-].[F-].[Zn+2] |
| IUPAC-Name | Zink; Difluorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 103.38 |
| Formelmasse | 101.926 |