Learn More
Zinkcyanid, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366469
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
4 x 500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366469 100 g 100 Gramm
11376469 500 g -
11386469 4 x 500 g 2000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366469 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014158.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Galvanik, Reagenz
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-21-1
MDL-Nummer MFCD00011292
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc cyanide
Schmelzpunkt 800°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
UN-Nummer UN1713
Beilstein 4124366
Merck Index 14,10135
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water, alcohol; Soluble in solutions of alkali cyanides or hydroxides
Formelmasse 117.42
Reinheit (%) 85%
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 1.852 g/mL