Learn More
Zink-Kupfer-Paar, TRC
Artikelnummer. 30456787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456787 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456787 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ43900010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc-Copper Couple
CAS 53801-63-1
Summenformel CuZn
Menge 10 g
Synonym Copper','compd. with zinc
InChI-Formel InChI=1S/Cu.Zn
SMILES [Cu].[Zn]
IUPAC-Name Kupfer; Zink
Molekulargewicht (g/mol) 128.93
Formelmasse 126.8587