Learn More
Zink-Kupfer-Paar, Kupfergehalt typischerweise ca. 1 bis 3 %., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312277 25 g 25 Gramm
11322277 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09811.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 53801-63-1 | CuZn | 128.93 g/mol
Zinc-copper couple is used in the Simmons-Smith cyclopropanation reaction, Reformatsky reaction. It is used as a chemical for the selective, stereospecific reduction of alkynes to cis-alkenes. It is used in for deiodination of iodotributylstannylalkanes. In the presence of a free-radical initiator, it promotes the formylation of perfluoroalkyl iodides with DMF to give fluorinated aldehydes in high yield. It is used in dermatology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zink-Kupfer-Paar wird in der Simmons-Smith-Cyclopropanierungsreaktion und der Reformatsky-Reaktion verwendet. Es wird als Chemikalie für die selektive, stereospezifische Reduktion von Alkinen zu Cis-Alkenen verwendet. Es wird zur Deiodierung von Iodotributylstannylalkanen verwendet. Fördert in Gegenwart eines Freiradikalstarters die Formylierung von Perfluoralkyliodiden mit DMF, um hohe Ausbeuten fluorierter Aldehyde zu erhalten. Es wird in der Dermatologie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Inkompatible Materialien sind Amine, Cadmium, chlorierte Lösungsmittel und Schwefelverbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53801-63-1
Summenformel CuZn
Molekulargewicht (g/mol) 128.93
MDL-Nummer MFCD00084851
InChI-Schlüssel TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc-copper couple, cu.zn, zinc copper, copper, compound with zinc 1:1, zinc-copper, brass alloy, zn copper, copper-zinc alloy, zinc copper couple, cu-zn
PubChem CID 10290809
IUPAC-Name Kupfer Zink
SMILES [Cu].[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc-copper couple
Schmelzpunkt 419°C to 420°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Hinweise zum Prozentgehalt Kupfergehalt typisch ≈1 bis 3 %
UN-Nummer UN3089
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.