Learn More
Zinkzitrat-Tribasisches Dihydrat, purum,≥98% (KT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15687580 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15687580 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15687580 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 96494100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
≥ 98.0 % (Berechn. basiert auf Trockensubstanz, KT)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkzitrat-Tribasisches Dihydrat
Schmelzpunkt 334 °C
CAS 5990-32-9
Farbe Weiß
Menge 100 g
Summenformel C12H14O16Zn3
Strukturformel (C6H5O7)2Zn3 · H2O
MDL-Nummer MFCD00150587
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3819614
Synonym Zinkzitrat-Dihydrat, Zitronensäure-Zinksalz-Dihydrat, 1,2,3-Propantricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Zinksalz 2:3 , Dihydrat, Trizink 2 + Dicitrat-Dihydrat, Zinkzitrat, Dihydrat, Reagenz, Trizink, Ion zn2 + Dicitrat-Dihydrat, Zink2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat-Wasser3/2/2, 1,2,3-Propantricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Zinksalz, Hydrat 2:3:2, zinc 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate-water 3/2/2, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt, hydrate 2:3:2
InChI-Schlüssel OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
IUPAC-Name Trizink; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 610.368
PubChem CID 16213234
Formelmasse 610.4 mol
Reinheit (%) ≥98 % (Berechn. auf Trockensubstanz, KT)
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver