Learn More
Zinkchlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Zinc(II) chloride is used as a catalyst, as a dehydrating and condensing agent, soldering flux and metal etchant. It is also employed in preserving anatomical specimens, wood preservatives, deodorant, disinfecting and embalming materials. It is employed as a mordant in printing and dyeing materials, and in the vulcanizing processes of fiber and rubber. It is useful as an electrolyte in dry cell batteries, in metal industry, in galvanizing iron and as an electrolyte for electroplating. It is useful in an organic synthesis, for example in the Friedel-crafts acylation, Fisher indole synthesis, Lucas reagent (zinc chloride with HCl), activation of allylic/benzylic halides towards reaction with olefins or with sodium cyanoborohydride catalyzed reduction of halides, organozinc reagents for use in Negishi coupling, and aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 732°C |
| Chemischer Name oder Material | Zinc chloride |
| Schmelzpunkt | 290°C |
| Namenshinweis | Ultra dry |
| Physikalische Form | Perlen |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN2331 |
| Merck Index | 14,10132 |
| Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water and dilute hydrochloric acid. Soluble in alcohol,glycerol,ether and acetone. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc chloride, anhydrous
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc chloride