Learn More
Zinkchlorid, Puriss. P.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072043
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
6 x 250 g
25 kg
6 x 1 kg
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Zinkchlorid, Zinkdichlorid, Zinkchlorid ZnCl2, Zinkbutter, Zinkchlorid-Dampf, Zink(II)Chlorid, Zinkchlorid, wasserfrei, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
Dichlorozink
Cl[Zn]Cl
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Zinkchlorid, Zinkdichlorid, Zinkchlorid ZnCl2, Zinkbutter, Zinkchlorid-Dampf, Zink(II)Chlorid, Zinkchlorid, wasserfrei, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
Dichlorozink
Cl[Zn]Cl
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinkchlorid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 100 g
Strukturformel ZnCl2
UN-Nummer 2331
Formelmasse 136.3 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS/puriss. P. A
Dampfdruck 1 mmHg (428 °C)