Learn More
Zinkchlorid, frei fließend, Reagenzgütegrad, wasserfrei, ≥98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16635923 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
:
25 kg
Artikelnummer. 16635923
Marke: Honeywell Fluka 79352325KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc chloride
Schmelzpunkt 287° to 304°C
CAS 7646-85-7
Farbe Weiß
CAS Max. % 1
pH 5
Menge 25 kg
Summenformel Cl2Zn
Strukturformel ZnCl2
Synonym Dichlorozinc
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Zn++]
IUPAC-Name Zink(2+)-Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
Dichte 2.93 g/cm3 (22°C)