Learn More
Zinkchlorid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10204310
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
11295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
Dichlorozink
Cl[Zn]Cl
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
11295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
Dichlorozink
Cl[Zn]Cl
Siedepunkt 732°C
Schmelzpunkt 293°C
Farbe Weiß
pH 5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 136.29g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1.3mbar 428
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.