Learn More
Zinkchlorid, 97+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-41006
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
7646-85-7
Cl2Zn
136.29
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
Dichlorozink
Cl[Zn]Cl
7646-85-7
Cl2Zn
136.29
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
Dichlorozink
Cl[Zn]Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 732.0°C
Chemischer Name oder Material Zinc chloride
Schmelzpunkt 293.0°C
Namenshinweis 97+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 97% min. (Argentometry)
Strukturformel ZnCl2
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Merck Index 15, 10331
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone
Formelmasse 136.29
Reinheit (%) ≥97%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 0.84
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.