Learn More
Zinkchlorid, 0.7 M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485747 500 mL 500 Milliliter
15475747 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32962.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Zinkchlorid wird häufig als mittelstarke Lewis-Säure verwendet. In der biochemischen Forschung wird dies für eine Quelle des Zinkions verwendet. Es wird auch alleine oder mit Phenolen zum Konservieren von Eisenbahnverbindungen, feuerfestem Holz und mit Ammoniumchlorid als Flussmittel zum Löten und Ätzen von Metallen verwendet. Zinkchlorid wird bei der Synthese der Ferrocenylarene verwendet. Es wird für die In-situ-Erzeugung von Organozinkat-Reagenzien verwendet, indem es mit Grignard-Verbindungen reagiert und auch die Chloromethylierung von Harzen für die Festphasenpeptidsynthese katalysiert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4320 mg/ml bei 25 °C), Ethanol (leicht), Aceton (leicht), Äther und Glycerin.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-85-7
Summenformel Cl2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
MDL-Nummer MFCD00011295
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-Name Dichlorozink
SMILES Cl[Zn]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc chloride
Menge 500 mL
Strukturformel ZnCl2
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4320mg/ml at 25°C),ethanol (slightly),acetone (slightly),ether,and glycerol.
Formelmasse 136.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.7M soln. in THF
Dichte 0.948