Learn More
Zinkchlorid, 0.7 M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zinkchlorid wird häufig als mittelstarke Lewis-Säure verwendet. In der biochemischen Forschung wird dies für eine Quelle des Zinkions verwendet. Es wird auch alleine oder mit Phenolen zum Konservieren von Eisenbahnverbindungen, feuerfestem Holz und mit Ammoniumchlorid als Flussmittel zum Löten und Ätzen von Metallen verwendet. Zinkchlorid wird bei der Synthese der Ferrocenylarene verwendet. Es wird für die In-situ-Erzeugung von Organozinkat-Reagenzien verwendet, indem es mit Grignard-Verbindungen reagiert und auch die Chloromethylierung von Harzen für die Festphasenpeptidsynthese katalysiert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4320 mg/ml bei 25 °C), Ethanol (leicht), Aceton (leicht), Äther und Glycerin.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc chloride |
| Menge | 100 mL |
| Strukturformel | ZnCl2 |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (4320mg/ml at 25°C),ethanol (slightly),acetone (slightly),ether,and glycerol. |
| Formelmasse | 136.29 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.7M soln. in THF |
| Dichte | 0.948 |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc chloride, 0.7M solution in THF
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Zinc chloride