Learn More
Zinkcarbonathydroxid, TRC
Artikelnummer. 30457010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457010 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457010 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ4387001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Carbonate Hydroxide
CAS 5263-02-5
Summenformel 2[C O3] . 5[Zn] . 6 [O H]
Menge 1 g
Synonym Zinc Subcarbonate
InChI-Formel InChI=1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC-Name Pentazinkdicarbonathexahydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 549.107
Formelmasse 541.632