Learn More
Smithsonit-Basis, Purum p.a., ≥58 % Zn-Basis (KT), Honeywell™
Artikelnummer. p-7120909 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15617580 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15607580 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15617580 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 96466250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., ≥ 58 % Zn-Basis (KT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5263-02-5
Summenformel C2H6O12Zn5
Molekulargewicht (g/mol) 548.96
MDL-Nummer MFCD00011519
InChI-Schlüssel UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
IUPAC-Name pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkkarbonat basisch
Farbe Weiß
pH 9.5 (bei 50 g/ l20 °C)
Menge 250 g
Strukturformel [ZnCO3]2 · [Zn(OH)2]3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Reinheit (%) ≥58 % Zn-Basis (KT)
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 3.5 g/cm3