Learn More
Zinkbromid, TRC
Artikelnummer. 30451987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451987 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451987 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ438500250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Bromide
CAS 7699-45-8
Menge 250 g
Summenformel Br2Zn
Synonym Zinc bromide (ZnBr2), Zinc Dibromide
InChI-Formel InChI=1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES Br[Zn]Br
IUPAC-Name Dibromzink
Molekulargewicht (g/mol) 225.19
Formelmasse 221.7658