Learn More
Zink-Bromid-Puriss, wasserfrei, ≥98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16675723 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
2,5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16675723 2,5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16675723 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. 02128S2.5KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Siedepunkt 697°C (1,013 hPa)
Chemischer Name oder Material Zinc bromide
Schmelzpunkt 394°C
CAS 7699-45-8
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Menge 2.5 kg
Summenformel Br2Zn
Strukturformel ZnBr2
Synonym Zinc dibromide
InChI-Schlüssel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Zn++].[Br-].[Br-]
IUPAC-Name Zink(2+)-Dibromid
Molekulargewicht (g/mol) 225.19
Güte Synthesis
Dichte 4.22 g/cm3 (20°C)