Learn More
Zinkarsenid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11448257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448257 100 g 100 Gramm
11438257 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11448257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17623.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12006-40-5
Summenformel As2Zn3
Molekulargewicht (g/mol) 345.98
MDL-Nummer MFCD00049629
InChI-Schlüssel RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc arsenide, trizincarsa-1,4-diene, zinc arsenide, pieces trace metals basis
PubChem CID 25147458
IUPAC-Name Bis(zincio-λ²-arsanyl) Zink
SMILES [Zn].[Zn]=[As].[Zn]=[As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc arsenide
Schmelzpunkt 1015°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN1557
Formelmasse 345.95
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 5.528