Learn More
Zinkarsenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373807 5 g 5 Gramm
11363807 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11373807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035660.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Wird in photooptischen Anwendungen und Dotiermitteln verwendet. Es wird auch als Komponente bei der Herstellung von Halbleitern verwendet.
Zinc arsenide is used in photo optic applications and dopants. It is also used as a component in the manufacture of semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12006-40-5
Summenformel As2Zn3
Molekulargewicht (g/mol) 345.98
MDL-Nummer MFCD00049629
InChI-Schlüssel RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc arsenide, trizincarsa-1,4-diene, zinc arsenide, pieces trace metals basis
PubChem CID 25147458
IUPAC-Name Bis(zincio-λ²-arsanyl) Zink
SMILES [Zn].[Zn]=[As].[Zn]=[As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc arsenide
Schmelzpunkt 1015°C
Physikalische Form 6.35 mm und kleinere Stücke
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.528
Dichte 5.528
UN-Nummer UN1557
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in dilute sulfuric acid.
Formelmasse 345.95
Reinheit (%) 99.999%