missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinc-alpha-2-glycoprotein Mouse anti-Human, Clone: 4B8A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 66178-1-IG-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AZGP1 stimulates lipid degradation in adipocytes and causes the extensive fat losses associated with some advanced cancers. It may bind polyunsaturated fatty acids.Spezifikation
| Zinc-alpha-2-glycoprotein | |
| Monoclonal | |
| 0.98 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P25311 | |
| AZGP1 | |
| Zinc-alpha-2-glycoprotein Fusion Protein Ag5661 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 4B8A4 | |
| Unconjugated | |
| AZGP1 | |
| AZGP1, ZA2G, ZAG, Zinc alpha 2 glycoprotein, Zinc-alpha-2-glycoprotein, Zn alpha 2 glycoprotein, Zn alpha 2 GP, ZNGP1 | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 563 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur