Learn More
Zinkacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc Acetate |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| Formelmasse | 181.9558 |