Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30452337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452337 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452337 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ70156310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5970-45-6
Summenformel 2 C2 H3 O2 . Zn . 2 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 219.53
Synonym Acetic acid, zinc salt, hydrate (2:1:2), Acetic acid, zinc salt, dihydrate (8CI,9CI), Wilzin, Zinc acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
SMILES O.O.[Zn+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Zinc Acetate Dihydrate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Formelmasse 217.9769
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.