Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15618210 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15618210 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15608210 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15618210 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. Z0625500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5970-45-6
Summenformel C4H10O6Zn
Molekulargewicht (g/mol) 219.498
MDL-Nummer MFCD00066961
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinkacetatdihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Essigsäure-Zinksalz, Zinkacetat USP, Essigsäure, Zinksalz, Dihydrat, Zinkacetat, Dihydrat, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkacetat-Dihydrat
Schmelzpunkt ∼100 °C
Farbe Grau
pH 6.0 bis 8.0 (bei 20 °C)
Menge 500 g
Strukturformel Zn(CH3COO)2 · H2O
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3732513
Formelmasse 219.51 mol
Geruch Essig-ähnlich
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 1.750 g/cu.cm bei 20 °C