Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99,0 % (KT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15697570 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15697570 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15687570 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15697570 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 96459250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagent, ≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5970-45-6
Summenformel C4H10O6Zn
Molekulargewicht (g/mol) 219.498
MDL-Nummer MFCD00066961
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinkacetatdihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Essigsäure-Zinksalz, Zinkacetat USP, Essigsäure, Zinksalz, Dihydrat, Zinkacetat, Dihydrat, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkacetat-Dihydrat
Schmelzpunkt 100 °C
Farbe Grau
pH 6 bis 8 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Strukturformel Zn(CH3COO)2 · H2O
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3732513
Löslichkeitsinformationen In Wasser 311 g/l bei 20 °C
Formelmasse 219.51 mol
Reinheit (%) ≥99 % (KT)
Geruch Essig-ähnlich
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.750 g/cm3 bei 20 °C