Learn More
Zinkacetat, Dihydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15518284 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 15518284
Marke: Avantor J.T.Baker 429601
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 5970-45-6
Summenformel C4H10O6Zn
Molekulargewicht (g/mol) 219.498
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinkacetatdihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Essigsäure-Zinksalz, Zinkacetat USP, Essigsäure, Zinksalz, Dihydrat, Zinkacetat, Dihydrat, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkacetat
Namenshinweis Dihydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Formelmasse 219.51
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.74 kg
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.