Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, ACS-Reagenz, 98 bis 101 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15635290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
12 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15635290
Marke: Honeywell-Fluka 383058500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5970-45-6
Summenformel C4H10O6Zn
Molekulargewicht (g/mol) 219.498
MDL-Nummer MFCD00066961
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinkacetatdihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Essigsäure-Zinksalz, Zinkacetat USP, Essigsäure, Zinksalz, Dihydrat, Zinkacetat, Dihydrat, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkacetat-Dihydrat
Schmelzpunkt ∼100 °C
Farbe Grau
pH 6 bis 8 (bei 20 °C)
Menge 500 g
Strukturformel Zn(CH3COO)2 · H2O
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3732513
Löslichkeitsinformationen In Wasser 311 g/l bei 20 °C
Formelmasse 219.51 mol
Reinheit (%) 98.0 bis 101.0 %
Geruch Essig-ähnlich
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 1.750 g/cm3 bei 20 °C