Learn More
Zinkacetat, Dihydrat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10581841
Marke: Thermo Scientific Acros 207640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5970-45-6
Summenformel C4H6O4Zn·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 219.5
MDL-Nummer MFCD00066961
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc acetate dihydrate
Schmelzpunkt 237.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Zn·2H2O
Merck Index 15, 10327
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 219.5
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.84
Dichte 1.8400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.