Learn More
Zinkacetat, wasserfrei, 99.9+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486587 50 g 50 Gramm
15476587 10 g 10 Gramm
15496587 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33734.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.17 CHF
    127.65 CHF / 50 Gramm
    Sparen 14.52 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.468 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Zinkacetat wasserfrei wird bei der Synthese von geschichteten Zn-Arylphosphonaten mit möglicher Anwendung in der Sorption, Ionenaustausch oder Katalyse verwendet. Es wird bei der Ultraschallvorbereitung von Zinksulfid-Nanopartikeln verwendet, die auf Silika-Partikeln beschichtet sind. Es wird oral oder parenteral als Nahrungsergänzung verabreicht. Es findet eine Anwendung im Bereich von Branchen wie der Holzkonservierung, der Herstellung anderer Zinksalze, Polymere, der Herstellung von Ethylenacetat, als Farbstoffbeizmittel und als analytisches Reagenz. Es dient auch als Galvanisierungshemmer auf Primärwasserleitungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, verdünnten Mineralsäuren und Alkalien.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Zinksalzen, Alkalien und ihren Karbonaten, Oxalaten, Phosphaten und Sulfiden. Hygroskopisch in der Natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-34-6
Summenformel C4H6O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 183.468
MDL-Nummer MFCD00012454
InChI-Schlüssel DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC-Name Zink; Diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc acetate
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 200°C (decomposition)
Strukturformel Zn(OOCCH3)2
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,dilute mineral acids and alkalies.
Formelmasse 183.47
Reinheit (%) ≥99.9%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc acetate