Learn More
Zink für AAS 1 g/l HCL-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12923245 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12923245
Marke: Fisher Chemical B 069 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Lösung enthält HCl
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml