missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zilpaterol, TRC

Artikelnummer. 30041211
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041211 2.5 mg 2.50 Milligramm
30040712 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30041211 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ4300002.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 119520-05-7
Summenformel C14 H19 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 261.32
Synonym Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, (6R,7R)-rel-Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, trans-(±)-, RU 42173, Zilpaterol, trans-(±)-Zilpaterol
SMILES CC(C)N[C@@H]1CCN2C(=O)Nc3cccc([C@H]1O)c23

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zilpaterol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H19N3O2/c1-8(2)15-11-6-7-17-12-9(13(11)18)4-3-5-10(12)16-14(17)19/h3-5,8,11,13,15,18H,6-7H2,1-2H3,(H,16,19)/t11-,13-/m1/s1
Formelmasse 261.1477
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.