Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zileuton
Artikelnummer. 16671832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16671832 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16671832 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.60 CHF
    86.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 8.95 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111406-87-2 | C11H12N2O2S | 236.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zileuton
CAS 111406-87-2
Summenformel C11H12N2O2S
MDL-Nummer MFCD00866097
Menge 1 g
InChI-Schlüssel MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
IUPAC-Name 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-Hydroxyurea
Molekulargewicht (g/mol) 236.29
Formelmasse 236.29