Learn More
Ziehl-Fuchsin-Carbol-Lösung, Chem-Lab
Artikelnummer. 11974074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11974074 2.5 l 2.50 Liter
11964074 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11974074 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL04.0603.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00 CHF
    70.90 CHF / 2.5 Liter
    Sparen 202.10 CHF
    74% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird bei der mikrobiologischen Ziehl-Neelsen-Färbung zur Untersuchung von Mykobakterien verwendet. Ziehl Fuchsine-Carbol Lösung Chem-Lab ist ein spezielles bakteriologisches Färbemittel, das zur Identifizierung säurefester Organismen verwendet wird, die sich nicht mittels herkömmliche Verfahren färben lassen. Mykobakterien werden magentarot gefärbt.
Zunächst färbt Fuchsin-Carbol jede Zelle. Bei Kombination der Färbelösung mit Säurealkohol (normalerweise Salzsäure in Ethanol oder IPA) wird die Färbung aus nicht säurefesten Bakterien entfernt, da diese keine wachsartige Lipidschicht haben, die Entfärbung widersteht. Anschließend lässt sich eine Methylenblau-Gegenfärbung auftragen, die von nicht säurefesten Bakterien aufgenommen wird. Unter dem Mikroskop erscheinen säurefeste Bakterien rot und andere Bakterien blau.
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
CAS 632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5
Konzentration Fuchsin, Phenol und Ethanol im Wasser
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Geruch Schwach
Dichte 0.97 g/ml
Farbe Rot
pH ±7
Menge 2.5 l
Flammpunkt 47 °C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fuchsine acc. Ziehl solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuchsine basic, Phenol, Ethanol