Learn More
Zidovudin EP Verunreinigung C (Thymin), Mikromol™
Artikelnummer. 17988044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17988044 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17988044 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0534.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Zidovudin EP Verunreinigung C (Thymin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymin
CAS 65-71-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thymin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H6 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Thymine), Stavudine Imp. A (EP), Zidovudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound C, Zidovudine USP RC C, Thymine, 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, USP Zidovudine Related Compound C, Ph Eur Zidovudine Impurity C, Thymine, Zidovudine Related Compound C, Stavudine Impurity A, Zidovudine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES CC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Menge 25 mg
Formelmasse 126,0429 g/mol