Learn More
ZHX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen ZHX2
Konzentration 0.36 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839634
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20136-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829634
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20136-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zinc-fingers and homeobox (ZHX) proteins are transcription factors that interact with the activation domain of the A subunit of nuclear factor-Y (NF-YA). ZHX1-3 are ubiquitously expressed proteins expressed in various tissues. They act as transcriptional repressors and localize to the nucleus. The ZHX proteins contain two Cys(2)-His(2)-type zinc-finger motifs and five homeodomains (HDs). These domains allow the ZHX proteins to form homodimers, but they can also form heterodimers with each other. However, this dimerization is not required for repressor activity. Hypermethylation-mediated silencing of ZHX2 is an epigenetic event involved in hepatocellular carcinoma (HCC).
Spezifikation
Spezifikation
ZHX2
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q80VX4, Q8C0C0, Q9Y6X8
22882, 314988, 387609
ZHX2 Fusion Protein Ag14088
Primary
-20°C
ZHX2
0.36 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AFP regulator 1, AFR1, Alpha fetoprotein regulator 1, KIAA0854, RAF, Regulator of AFP, ZHX2, zinc fingers and homeoboxes 2
Zhx2
IgG
Antigen Affinity Chromatography